安全性情報
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
別名:
N,N-Diethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
149.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-088-8
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
500 °C
有効性
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-5.3 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
-38.8 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体