安全性情報
8.20293
Sigma-Aldrich
Sodium chloroacetate
for synthesis
別名:
Sodium chloroacetate, Chloroacetic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2ClNaO2
CAS番号:
分子量:
116.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
223-498-3
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
95 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
転移温度
flash point 270 °C
かさ密度
850 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
518.0 °F
引火点(℃)
270 °C