安全性情報
8.20196
Sigma-Aldrich
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
別名:
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrO2
CAS番号:
分子量:
152.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-499-2
蒸気圧
18 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
bp
144-146 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 64 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体