スキップする
8.20122
Benzamidine hydrochloride hydrate
for synthesis
別名:
Benzamidine hydrochloride hydrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2 · xHCl · yH2O
CAS番号:
分子量:
120.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-795-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
InChI key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes.: This study investigates the interaction of benzamidine hydrochloride hydrate as a serine protease inhibitor, focusing on its binding mechanism in the presence of water molecules. Utilizing neutron crystallography, the research provides insights into the dynamic role of water in enhancing the binding affinity and stability of the inhibitor to trypsin. This understanding is crucial for the design of more effective protease inhibitors in pharmaceutical applications (Schiebel et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.22194N1626B2417
description
for synthesis
description
for synthesis
description
BioReagent, crystalline
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
80-84 °C
mp
115 °C (decomposition)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)