アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
色
yellow
溶解性
methanol: 10 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)NCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14ClN7O.ClH.H2O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22);1H;1H2
InChI Key
YAJQRPFIYXRNKS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2417-BULK:
B2417-IP:
B2417-50MG:
B2417-10MG:
B2417-VAR:
試験成績書(COA)