Merck
8.18752
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroaniline
for synthesis
別名:
3-Chloro-4-fluoroaniline, chlorofluoroaniline, CFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
145.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
206-682-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
有効性
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
230 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
転移温度
flash point 114 °C
密度
1.59 g/cm3
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI Key
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup