Merck
8.18725
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
for synthesis
別名:
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
CAS番号:
分子量:
386.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
251-131-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
powder
mp
165-171 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t15-,16+
InChI Key
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -142.0 - -136.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3