Merck
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
別名:
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
CAS番号:
分子量:
342.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
223-664-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
powder
有効性
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp
202 °C
転移温度
flash point >250 °C
溶解性
soluble >1100 g/L (decomposition)
かさ密度
450‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
> 250 °C