Key Documents
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
別名:
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
193.16
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
212-924-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
形状
powder
mp
288-291 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3