主要文書
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
別名:
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3
CAS番号:
分子量:
131.13
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
溶解性
500 g/L
かさ密度
610 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1