主要文書
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
241-240-8
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
転移温度
flash point >190 °C
かさ密度
670 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
374.0 °F
引火点(℃)
> 190 °C