安全性情報
8.06017
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
別名:
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-714-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
440 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥93.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
42.3 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
転移温度
flash point -18 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis. CAS 109-87-5, EC Number 203-714-2, chemical formula CH₂(OCH₃)₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体