安全性情報
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
別名:
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-556-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
17.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
225 °C
有効性
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
転移温度
flash point 26 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI Key
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
26 °C - DIN 51755 Part 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体