安全性情報
8.02180
Sigma-Aldrich
Ethyl decanoate
for synthesis
別名:
Ethyl decanoate, Ethyl caprate, Decanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOC2H5
CAS番号:
分子量:
200.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-761-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.02 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
310 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 104 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体