About This Item
化学式:
4-(NH2)C5H4N
CAS番号:
分子量:
94.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
207-987-9
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
640 °C
有効性
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
157-160 °C
転移温度
flash point 156 °C
溶解性
soluble 83 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI Key
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
312.8 °F
引火点(℃)
156 °C