Merck
8.01068
Sigma-Aldrich
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
別名:
Aluminium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlBr3
CAS番号:
分子量:
266.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-779-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 81 °C)
品質水準
形状
crystals
有効性
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250-270 °C/1013 hPa
mp
97.5 °C
密度
3.2 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3