安全性情報
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
別名:
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO2
CAS番号:
分子量:
113.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-309-0
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体