Merck
8.00857
Sigma-Aldrich
2-エトキシエタノール
for synthesis
別名:
エチルグリコール, エチレングリコールモノエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-804-1
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.9% (GC)
bp:
135 °C (lit.)
蒸気圧:
3.8 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °F
有効性
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
14 %
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
転移温度
flash point 40 °C
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
no temp limit
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemical synthesis applications
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8008579999:
8008571000:
IN28008570500:
8008572500:
8008579025:
8008570000:
IN28008572500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1