安全性情報
7062X
Sigma-Aldrich
Papanicolaou EA-50
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
別名:
PAP Counterstain, EA-36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116113
品質水準
フォーム
liquid
mp
-97.77 °C
転移温度
flash point 20.5 °C
密度
0.79 g/cm3
λmax
523-533 nm (Eosin)
627-637 nm (Light Green)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.9 °F
引火点(℃)
20.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
7062X-75:
US1S7062X:
7062X-85:
試験成績書(COA)