製品名
NovaBlue Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
由来生物
Escherichia coli
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
構成
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
警告
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.