安全性情報
69348-M
Sigma-Aldrich
T7 Promoter Primer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.55
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
保管温度
−20°C
詳細
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
69348-ML:
69348-UM:
69348-500PM:
69348-3:
試験成績書(COA)