安全性情報
638A
Sigma-Aldrich
Harris′ Alum Hematoxylin Mercury Free
HARLECO® Nuclear stain used in routine H&E and Pap staining. Mercury-free formulation
別名:
H&E Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
品質水準
形状
liquid
mp
-0.1 °C
転移温度
flash point 62.2 °C
密度
0.79 g/cm3
λmax
555-565 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
HARLECO® Nuclear stain used in routine H&E and Pap staining. Mercury-free formulation
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mercury-free formulation. Uses sodium iodate as an oxidizer.
Nuclear stain used in routine hematoxylin and eosin staining, as well as Pap staining.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
144.0 °F
引火点(℃)
62.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
638A-85:
US1S638A:
638A-71: