安全性情報
6.18567
Supelco
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
別名:
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC.O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
IN26185670025:
試験成績書(COA)