安全性情報
6.18554
Supelco
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur
別名:
Ammonium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO2
CAS番号:
分子量:
77.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
for chromatography
製品種目
LiChropur
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
IN26185540500:
IN2RCMA18554:
試験成績書(COA)