Merck
6.18281
Supelco
メチルセルロース
4000 cPs
別名:
Methyl cellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
IN2RCMM18281:
IN26182810500:
IN26182819026:
試験成績書(COA)