Merck
6.18216
Sigma-Aldrich
オレイン酸
purified grade
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
グレード
purified grade
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
IN26182160250:
IN26182160500:
IN26182162500:
試験成績書(COA)