Merck
6.06007
Sigma-Aldrich
メタノール
for chromatography
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
グレード
for chromatography
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol is used as a mobile phase component in various chromatographic techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC), and thin-layer chromatography (TLC).
アプリケーション
Methanol is used as a mobile-phase solvent in a reversed-phase isocratic procedure to analyze progesterone in capsules.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26060071000:
IN26060072500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of the lipophilicity of bile acids and their derivatives by thin-layer chromatography and principal component analysis
S Sarbu, C, et al.
Journal of Chromatography A, 917(1-2) (2001)
Determination of noradrenaline and dopamine in Chinese herbal extracts from Portulaca oleracea L. by high-performance liquid chromatography
Chen J, et al.
Journal of Chromatography A, 1003(1-2), 127-132 (2003)
Determination of progesterone in capsules by high-performance liquid chromatography and UV-spectrophotometry
Maliwal D, et al.
Journal of Young Pharmacists : Jyp, 1(4), 371-371 (2009)