安全性情報
539749
Sigma-Aldrich
PTP1B Inhibitor
InSolution, ≥97%
別名:
InSolution PTP1B Inhibitor, PTP Inhibitor XXII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H19Br2N3O7S3
分子量:
741.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A cell-permeable, selective, reversible, and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC50 = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively). Binds to a novel site away from the catalytic pocket and inhibits PTP1B activity by preventing closure of the WPD loop.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
IC50 = 4 and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively
Reversible: yes
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
A 10 mM (2 mg/270 µl) solution of PTP1B Inhibitor (Cat. No. 539741) in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Wiesmann, C., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 730.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539749-2MG:
試験成績書(COA)