主要文書
5.08505
Sigma-Aldrich
A-803467
別名:
A-803467, Sodium Channel Type 1.8 (Nav1.8) blocker, A-803467, A 803467, A803467
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16ClNO4
CAS番号:
分子量:
357.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
8 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
InChI Key
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
詳細
A voltage gated sodium channel type 1.8 (Nav1.8) pore blocker. Potently blocks tetrodotoxin-resistant currents (IC50) = 140 nM) and the generation of spontaneous and electrically evoked action potentials in vitro in rat dorsal root ganglion neurons. In recombinant cell lines, A-803467 potently blocked human Nav1.8 (IC50 = 8 nM) and was >100-fold selective vs. human Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, and Nav1.7 (IC50 values ≥ 1 µM).
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Nav1.8
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Jarvis, M. F. et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 8520.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3