Merck
5.00619
SAFC
Vitamin B₁₂-mannitol
trituration 0.1%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
品質水準
フォーム
solid
濃度
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
200 g/L
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
15-25°C
アプリケーション
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1