スキップする
V1007
Vanderzantビタミン混合物, 昆虫用
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
別名:
Vanderzant ビタミン混合物, 昆虫ビタミン混合物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥22,600
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥80,200
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥325,000
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
¥22,600
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
昆虫用Vanderzantビタミン混合物は、以下の用途に使用されています:
  • Nezara viridula飼育用に改変されたLygus属菌種の飼料[1]
  • Drosophila suzukiiの嗜好性および発育成績分析のための人工飼料[2]
  • 飼料と環境がコオロギ類の腸内微生物群に与える影響を研究するための既知組成飼料[3]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I726724381CG9771
description
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
liquid
form
dry powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light orange
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
V1007-5KG:4.548173952604E12 + V1007-1KG:4.548173952598E12 + V1007-100G:4.548173952581E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)