アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -190 to -200°, c = 1 in 0.1 M HCl (anhydrous basis)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
yellow
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25-26,28,31-33H,23H2,1-3H3;1H/b20-11-;/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI Key
IZRXCFCWDMSBQY-NXURVHCDSA-N
詳細
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
500105-GM:
500105-10GM:
500105-100GM:
試験成績書(COA)