主要文書
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
別名:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15F6N2P
CAS番号:
分子量:
284.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm