Key Documents
4.91049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
high purity
別名:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BF4N2
CAS番号:
分子量:
226.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
密度
1.20 g/cm3
アナリシスノート
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm