安全性情報
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
260.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
liquid
mp
-12 °C
密度
1.386 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
425.3 °F - closed cup
引火点(℃)
218.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類