Merck
4.90046
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
別名:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
422.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
形状
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-6 °C
密度
1.40 g/cm3
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3