Merck
488285
Millipore
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation.
別名:
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30O6
CAS番号:
分子量:
306.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white
CMC
6.5 mM
溶解性
water: 250 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
詳細
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation (CMC: 6.5 mM).
警告
Toxicity: Irritant (B)
その他情報
Chung, Y.J., and Jeffrey, G.A. 1989. Biochim. Biophys. Acta985, 300.
de Grip, W.J., and Bovee-Geurts, P.H.M. 1979. Chem. Phys. Lipids23, 321.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
488285-GM:
488285-5GM:
488285-1GM:
試験成績書(COA)