Merck
48-650MAG
Millipore
MILLIPLEX® 8-Plex Human Src Family Kinase Kit – Phosphoprotein - Cancer Multiplex Assay
別名:
Human Src Kinase Panel, Src Family Kinase Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
化学種の反応性
human
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
The MILLIPLEX® 8-plex Human Src Family Kinase kit, phosphoprotein (pan Tyr), is used to detect tyrosine phosphorylation in Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, and Yes in cell lysates using the Luminex® system. The detection assay is a rapid, convenient alternative to Western Blotting and immunoprecipitation procedures. Each kit has sufficient reagents for one 96 well plate assay.
アプリケーション
Intracellular Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous relative quantitation of multiple phosphorylation and total pathway proteins in tissue and cell lysate samples. Compare Multiplexing results to those of Western blotting.Analytes available:Blk (Tyr389);Fgr (Tyr412);Fyn (Tyr420);Hck (Tyr411);Lck (Tyr394);Lyn (Tyr397);Src (Tyr419);Yes (Tyr421)
包装
96-well plate
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Jan Code
48-650MAG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLPLEX®マルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
MILLIPLEX®細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイで細胞が情報伝達する仕組みを解明。Luminex® xMAP®テクノロジーに基づく細胞シグナル伝達リン酸化タンパク質アッセイにより、同一または異なる経路内のリン酸化タンパク質と総タンパク質を単一サンプルからマルチプレックスで測定することができます。
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.