Key Documents
431-50
Millipore
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
物質
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 0.5 mL
メーカー/製品名
Centriprep®
パラメーター
15 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
135 cm
直径
2.81 cm
ろ過面積
2.84 cm2
ポアサイズ
50 kDa NMWCO
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Filter Code: YM-50
Filter Type: 限外ろ過
アプリケーション
スイングバケットローター 遠心力 最大1,500 xg
50 kDa cutoff, 15 mL volume
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
物理的形状
Color Code: ローズ
法的情報
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany