安全性情報
420323
Sigma-Aldrich
KT5720
InSolution, ≥95%
別名:
InSolution KT5720, PKA Inhibitor VII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H31N3O5
CAS番号:
分子量:
537.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
DMSO: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@H]5O[C@@]1([C@](C5)(O)C(=O)OCCCCCC)C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
InChI Key
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 56 nM against protein kinase A
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
A 2 mM (50 µg/47 µl) solution of KT 5720 (Cat. No. 420320) in DMSO.
再構成
Following the initial thaw, aliquot and freeze (20°C).
その他情報
Simpson, C.S., and Morris, B.J. 1995. Neurosci.68, 97.
Cabell, L, and Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
420323-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilse Delint-Ramirez et al.
Molecular cell, 82(20), 3794-3809 (2022-10-08)
Neuronal activity induces topoisomerase IIβ (Top2B) to generate DNA double-strand breaks (DSBs) within the promoters of neuronal early response genes (ERGs) and facilitate their transcription, and yet, the mechanisms that control Top2B-mediated DSB formation are unknown. Here, we report that