liquid
含まれません
preservative
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNAI3(2773)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation (see comments)
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Jones, D.T., and Reed, R.R. 1987. J. Biol. Chem.262, 14,241.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
371729-UL:
371729-50UL:
試験成績書(COA)