Merck
3570
Millipore
グリシン
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.54
アッセイ
>99% (by assay)
品質水準
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤100 CFU/g Total microorganism
≤6.0 EU/g Endotoxin
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 250 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A non-essential, optically inactive, non-chiral amino acid. It is the smallest of the 20 natural amino acids. Acts as an inhibitory neurotransmitter, particularly in brain stem and medulla. Shown to block NMDA-stimulated dopamine release in fetal mesencephalic cell cultures. Also reported to increase NMDA-receptor mediated synaptic potential in cortical neurons.
A nonpolar, uncharged amino acid.
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Shapiro, S. 1997. Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
3570-1KG:
3570-500GM:
3570-GM:
US23570-500GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
グリシン BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
グリシン
グリシン ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
グリシン
グリシン ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G7126
グリシン