アッセイ
≥95% (NMR)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
ZKZMDXUDDJYAIB-SUCLLAFCSA-N
詳細
This product has been discontinued.
Natural product that does not stimulate adenylate cyclase. For use as a negative control (EC50 >1 mM).
生物化学的/生理学的作用
A negative control that does not stimulate adenylate cyclase
警告
再構成
その他情報
White, G., et al. 1992. Brain Res.586, 157.
Tehrani, M.H. 1989. Synapse4, 126.
Seamon, K.B., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 5081.
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13