スキップする
2714-10100
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x100mL
別名:
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 100 mL, NovaSeptum® High Purity Unit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
NovaSeptum® High Purity Unit, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
製造プロセス全体を通じて製品のマルチサンプリングはかなり重要です。不正確な、または偽陽性結果によって製品を無駄するだけではなく、試験を繰り返さなければならない場合があります。
NovaSeptum® High Purity Unitでは、汚染はもはや脅威ではありません。 無菌処理にとって理想的な密封設計で、お客様のサンプルを採取時から試験を行うまで確実に分離できます。またNovaSeptum® なら、コンパクトでデッドレッグのない設計により、貴重な材料を無駄にしません。
幅広い標準コネクターとカスタムコネクターで、どこでも必要な場所でのサンプル回収を保証します。高純度のサンプリングユニットは、バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数、およびタンパク質、複合糖質や低分子に対して極めて低いアフィニティを必要とするアプリケーションに最適です。簡単に保管したり吊るしておいたりするフラットバッグとしても使えます。
Application
バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数
Preparation Note
滅菌方法
ベータ線(e-ビーム)最小25 kGy ISO 11137 TIR No. 27に従う
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® High Purity Unit
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)