安全性情報
219506
Sigma-Aldrich
CBFβ-Runx1 Inhibitor II
別名:
RUNX1/CBFβ inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
アプリケーション
The CBFΒ-Runx1 Inhibitor II, Ro5-3335, also referenced under CAS 30195-30-3, suppresses CBFΑ/Runx1-CBFΒ transactivation activity (25 µM; 293-0 cells) via direct bindings to both subunits of the heterodimeric transcription factor complex.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
219506-MG:
219506-10MGCN:
219506-10MG:
試験成績書(COA)