安全性情報
203989
Sigma-Aldrich
S-Butyrylthiocholine Iodide
S-Butyrylthiocholine Iodide, CAS 1866-16-6, is a chromogenic substrate for cholinesterases. Its cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
別名:
S-Butyrylthiocholine Iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20INOS
CAS番号:
分子量:
317.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (silver nitrate titration)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
white
溶解性
water: 1 mg/mL
吸収
≤0.20 at 405 nm (Free mercaptan, 1 cm)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
詳細
Chromogenic substrate for cholinesterases. Cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
その他情報
Johnson, G., and Moore, S.W. 2000. Mol. Immunol.37, 707.
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203989-0GM:
203989-25GM:
203989-GM:
203989-1KG:
試験成績書(COA)