Merck
B3253
Sigma-Aldrich
ヨウ化ブチリルチオコリン
≥98%
別名:
(2-メルカプトエチル)トリメチルアンモニウムヨージドブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,470
25 G
¥19,600
¥5,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,470
25 G
¥19,600
About This Item
化学式:
(CH3)3N(I)CH2CH2SCOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
317.23
Beilstein:
3729509
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
171-174 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化ブチリルチオコリンは、ブチリルコリンの硫黄含有類似体です。ブチリルコリンエステラーゼ活性の測定用の試薬として使用されます。
アプリケーション
  • ブチリルコリンエステラーゼのラベルフリーで超高感度な検出:生化学アッセイにとって極めて重要なある研究では、ブチリルコリンエステラーゼの超高感度検出へのMn(II)ベース電子スピン共鳴分光法の使用が実証されています。本研究では、有機リン系農薬の存在下での酵素活性を定量するために、ヨウ化ブチリルチオコリンを基質として用いています(Tang et al.、2022)。
  • バイオセンシングのための新しいナノザイム:酵素動態解析に関する研究では、Co、N共ドープ多孔質炭素系ナノザイムが開発され、ブチリルコリンエステラーゼの蛍光および比色バイオセンシングに用いるオキシダーゼ模倣体としてのその有用性が実証されています。本研究では、重要な基質としてヨウ化ブチリルチオコリンを採用しています。(Sun et al.、2022)。
  • 抗アルツハイマー病薬スクリーニングのための検出システム:ヨウ化ブチリルチオコリンを用いたブチリルコリンエステラーゼ活性検出のために、銅ナノクラスターとMnO2ナノシートを使用した蛍光プラットフォームを構築しました。これにより、抗アルツハイマー病薬のスクリーニングが容易になり、コリン作動系の相互作用を究明できる可能性があります(Chen et al.、2022)。
  • ブチリルコリンエステラーゼのデュアルチャネル検出:生化学アッセイの手法を向上させたある研究では、ヨウ化ブチリルチオコリンによるブチリルコリンエステラーゼのデュアルチャネル検出のために開発された、蛍光活性とオキシダーゼ活性を統合した二機能性金属有機フレームワークを導入しています(Wang et al.、2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3253-25G:4548173990354
B3253-1G:
B3253-5G:4548173990347
B3253-VAR:
B3253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ganiyu Oboh et al.
Neurotoxicology, 77, 12-19 (2019-12-15)
Many plant foods are rich sources of rutin, a flavonoid with many biological activities and health benefits. Exposure to cadmium has been implicated in neurotoxicity and cognitive dysfunction in animal models. However, there is a dearth of information on the
Cristobal Narvaez et al.
Chemosphere, 135, 75-82 (2015-04-29)
Inhibition of blood esterase activities by organophosphate (OP) pesticides has been used as a sensitive biomarker in birds. Furthermore, compared to mammalian vertebrates, less is known about the role of these enzyme activities in the digestive tracts of non-mammalian vertebrates
Gabriela Fernandes et al.
The journal of adhesive dentistry, 22(3), 265-274 (2020-05-22)
To investigate whether dental adhesives modified with polyacrylic acid copper iodide particles could inhibit esterase activity in vitro and the copper release rate from resin matrices, as well as the correlation between the two variables. Different concentrations of copper iodide
You Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-11-24)
As there are increased levels and activity of butyrylcholiesterase (BChE) in the late stage of Alzheimer's disease (AD), development of selective BChE inhibitors is of vital importance. In this study, a workflow combining computational technologies and biological assays were implemented
Oya Unsal-Tan et al.
MedChemComm, 10(6), 1018-1026 (2019-07-16)
A novel series of 2-pyrazoline derivatives were designed, synthesized, and evaluated for cholinesterase (ChE) inhibitory, Aβ anti-aggregating and neuroprotective activities. Among these, 3d, 3e, 3g, and 3h were established as the most potent and selective BChE inhibitors (IC50 = 0.5-3.9