安全性情報
1.93690
Supelco
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
別名:
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
482.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936905021:
1936900500:
IN2RCMA193690:
1936900521:
1936905000:
試験成績書(COA)