安全性情報
1.93660
Supelco
Potassium chromate
EMPLURA®
別名:
Potassium chromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CrK2O4
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936600500:
1936605000:
1936600521:
1936605021:
IN2RCMP193660:
試験成績書(COA)