安全性情報
1.93230
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HK2O4P · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
anhydrous
フォーム
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
mp
>450 °C (> 842 °F)
溶解性
water: soluble
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932300500:
IN2RCMP193230:
1932309051:
1932305021:
1932305000:
1932300521:
試験成績書(COA)